2-Nitrobenzyl fluoride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC56784-1G PC56784-250MG
APOSPC56784-1GEA 614 EUR
APOSPC56784-1G APOSPC56784-250MG
2-Nitrobenzyl fluoride 95%
2-Nitrobenzyl fluoride
Formule: C₇H₆FNO₂
MW: 155.126 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22053300
CAS nummer: 447-58-5
UN: 3261
ADR: 8 II