3-Nitrobenzyl fluoride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC56786-1G PC56786-250MG
APOSPC56786-1GEA 614 EUR
APOSPC56786-1G APOSPC56786-250MG
3-Nitrobenzyl fluoride 95%
3-Nitrobenzyl fluoride
Formule: C₇H₆FNO₂
MW: 155.126 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22053312
CAS nummer: 455-94-7
UN: 3265
ADR: 8 III