4-Nitrobenzyl fluoride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC56788-1G PC56788-250MG
APOSPC56788-1GEA 70.1 EUR
APOSPC56788-1G APOSPC56788-250MG
4-Nitrobenzyl fluoride 95%
4-Nitrobenzyl fluoride
Formule: C₇H₆FNO₂
MW: 155.126 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28990107
CAS nummer: 500-11-8
UN: 1759
ADR: 8 III