2-Bromobenzyl fluoride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC56790-1G PC56790-250MG
APOSPC56790-1GEA 614 EUR
APOSPC56790-1G APOSPC56790-250MG
2-Bromobenzyl fluoride 95%
2-Bromobenzyl fluoride
Formule: C₇H₆BrF
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD26726839
CAS nummer: 446-47-9
UN: 3265
ADR: 8,III