6-Bromo-3-(difluoromethyl)-1H-indole, N-BOC protected
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC56795-100MG PC56795-1G PC56795-500MG
APOSPC56795-100MGEA 526 EUR
APOSPC56795-100MG APOSPC56795-1G APOSPC56795-500MG
6-Bromo-3-(difluoromethyl)-1H-indole, N-BOC protected
6-Bromo-3-(difluoromethyl)-1H-indole, N-BOC protected
Formule: C₁₄H₁₄BrF₂NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 2237235-37-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III