2,3,4-Trifluoro-6-(trifluoromethyl)benzyl bromide 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-(Bromomethyl)-3,4,5-trifluoro-1-(trifluoromethyl)benzene
PC56797-1G PC56797-250MG
APOSPC56797-1GEA 658 EUR
APOSPC56797-1G APOSPC56797-250MG
2,3,4-Trifluoro-6-(trifluoromethyl)benzyl bromide 95%
2,3,4-Trifluoro-6-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formule: C₈H₃BrF₆
MW: 293.004 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD31634826
CAS nummer: 2244085-70-7
UN: 1760
ADR: 8 III