5-Bromo-3-fluoro-2-iodoanisole, tech
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5-Bromo-1-fluoro-2-iodo-3-methoxybenzene
PC56798-1G PC56798-5G
APOSPC56798-1GEA 46.8 EUR
APOSPC56798-1G APOSPC56798-5G
5-Bromo-3-fluoro-2-iodoanisole, tech
5-Bromo-3-fluoro-2-iodoanisole
Formule: C₇H₅BrFIO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22543687
CAS nummer: 1394291-47-4