2,3,4-Trifluoro-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC56799-1G PC56799-250MG
APOSPC56799-1GEA 658 EUR
APOSPC56799-1G APOSPC56799-250MG
2,3,4-Trifluoro-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
2,3,4-Trifluoro-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formule: C₈H₂F₆O
MW: 228.091 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD31634834
CAS nummer: 2244084-38-4