2-Bromo-4'-(trifluoromethyl)-1,1'-biphenyl 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC56803-1G PC56803-250MG
APOSPC56803-1GEA 1160 EUR
APOSPC56803-1G APOSPC56803-250MG
2-Bromo-4'-(trifluoromethyl)-1,1'-biphenyl 95%
2-Bromo-4'-(trifluoromethyl)-1,1'-biphenyl
Formule: C₁₃H₈BrF₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03412188
CAS nummer: 255837-15-1