2-(Difluoromethoxy)-5-nitropyridine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC56808-1G PC56808-5G PC56808-10G
APOSPC56808-1GEA 176 EUR
APOSPC56808-1G APOSPC56808-5G APOSPC56808-10G
2-(Difluoromethoxy)-5-nitropyridine 95%
2-(Difluoromethoxy)-5-nitropyridine
Formule: C₆H₄F₂N₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11847317
CAS nummer: 1192813-41-4