2,3-Difluoro-5-methylbenzyl alcohol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC56810-1G PC56810-250MG
APOSPC56810-1GEA 579 EUR
APOSPC56810-1G APOSPC56810-250MG
2,3-Difluoro-5-methylbenzyl alcohol
2,3-Difluoro-5-methylbenzyl alcohol
Formule: C₈H₈F₂O
MW: 158.145 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16250146
CAS nummer: 1378816-28-4