2,3-Difluoro-5-methylbenzyl bromide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC56811-1G PC56811-250MG PC56811-5G
APOSPC56811-1GEA 187 EUR
APOSPC56811-1G APOSPC56811-250MG APOSPC56811-5G
2,3-Difluoro-5-methylbenzyl bromide
2,3-Difluoro-5-methylbenzyl bromide
Formule: C₈H₇BrF₂
MW: 221.042 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28790334
CAS nummer: 1806333-01-6
UN: 3261
ADR: 8 III