7-Fluorobenzo[b]thiophene-2-carbonyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 7-Fluoro-1-benzothiophene-2-carbonyl chloride
PC56818-1G PC56818-250MG
APOSPC56818-1GEA 285 EUR
APOSPC56818-1G APOSPC56818-250MG
7-Fluorobenzo[b]thiophene-2-carbonyl chloride
7-Fluorobenzo[b]thiophene-2-carbonyl chloride
Formule: C₉H₄ClFOS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD29477441
CAS nummer: 2035458-56-9
UN: 3261
ADR: 8,III