1,2,4,5-Tetrafluoro-3,6-bis(2-phenylethynyl)benzene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC56822-1G PC56822-250MG
APOSPC56822-1GEA 1320 EUR
APOSPC56822-1G APOSPC56822-250MG
1,2,4,5-Tetrafluoro-3,6-bis(2-phenylethynyl)benzene
1,2,4,5-Tetrafluoro-3,6-bis(2-phenylethynyl)benzene
Formule: C₂₂H₁₀F₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01596892
CAS nummer: 1408279-25-3