1-Bromo-4-(difluoromethyl)-2,5-difluorobenzene 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC56825-1G PC56825-250MG
APOSPC56825-1GEA 658 EUR
APOSPC56825-1G APOSPC56825-250MG
1-Bromo-4-(difluoromethyl)-2,5-difluorobenzene 95%
1-Bromo-4-(difluoromethyl)-2,5-difluorobenzene
Formule: C₇H₃BrF₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28737890
CAS nummer: 1628442-65-8