3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)-1H-indazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC56830-1G PC56830-250MG
APOSPC56830-1GEA 526 EUR
APOSPC56830-1G APOSPC56830-250MG
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)-1H-indazole
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)-1H-indazole
Formule: C₈H₄ClF₃N₂O
MW: 236.578 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD29111399
CAS nummer: 1446406-93-4