4-Bromo-2-fluoro-5-methylphenol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC56835-1G PC56835-500MG PC56835-5G
APOSPC56835-1GEA 234 EUR
APOSPC56835-1G APOSPC56835-500MG APOSPC56835-5G
4-Bromo-2-fluoro-5-methylphenol
4-Bromo-2-fluoro-5-methylphenol
Formule: C₇H₆BrFO
Smeltpunt: 60…62 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09261252
CAS nummer: 550400-07-2