2-Bromo-5-fluorophenylacetylene 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-Bromo-2-ethynyl-4-fluorobenzene
PC56836-1G PC56836-250MG PC56836-5G
APOSPC56836-1GEA 58.4 EUR
APOSPC56836-1G APOSPC56836-250MG APOSPC56836-5G
2-Bromo-5-fluorophenylacetylene 96%
2-Bromo-5-fluorophenylacetylene
Formule: C₈H₄BrF
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD29046530
CAS nummer: 1693887-36-3
UN: 1993
ADR: 3,III