3-Bromo-2-fluorophenylacetylene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-Bromo-3-ethynyl-2-fluorobenzene
PC56837-1G PC56837-250MG
APOSPC56837-1GEA 192 EUR
APOSPC56837-1G APOSPC56837-250MG
3-Bromo-2-fluorophenylacetylene 98%
3-Bromo-2-fluorophenylacetylene
Formule: C₈H₄BrF
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD31654731
CAS nummer: 1701568-15-1
UN: 1993
ADR: 3,III