3-Bromo-4-fluorophenylacetylene 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Bromo-4-ethynyl-1-fluorobenzene
PC56838-1G PC56838-250MG
APOSPC56838-1GEA 577 EUR
APOSPC56838-1G APOSPC56838-250MG
3-Bromo-4-fluorophenylacetylene 96%
3-Bromo-4-fluorophenylacetylene
Formule: C₈H₄BrF
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD26395447
CAS nummer: 918487-39-5
UN: 1993
ADR: 3,III