3-Bromo-5-fluorophenylacetylene 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-Bromo-3-ethynyl-5-fluorobenzene
PC56839-1G PC56839-250MG PC56839-5G
APOSPC56839-1GEA 187 EUR
APOSPC56839-1G APOSPC56839-250MG APOSPC56839-5G
3-Bromo-5-fluorophenylacetylene 96%
3-Bromo-5-fluorophenylacetylene
Formule: C₈H₄BrF
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD31654732
CAS nummer: 1935278-77-5
UN: 1993
ADR: 3,III