2-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenylacetylene 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC56841-1G PC56841-250MG
APOSPC56841-1GEA 577 EUR
APOSPC56841-1G APOSPC56841-250MG
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenylacetylene 95%
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenylacetylene
Formule: C₉H₄BrF₃
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD30529953
CAS nummer: 1211523-00-0
UN: 1993
ADR: 3,III