3-Bromo-7-fluoro-2-(hydroxymethyl)benzo[b]thiophene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (3-Bromo-7-fluoro-1-benzothiophen-2-yl)methanol
PC56847-1G PC56847-250MG
APOSPC56847-1GEA 658 EUR
APOSPC56847-1G APOSPC56847-250MG
3-Bromo-7-fluoro-2-(hydroxymethyl)benzo[b]thiophene
3-Bromo-7-fluoro-2-(hydroxymethyl)benzo[b]thiophene
Formule: C₉H₆BrFOS
MW: 261.111 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD29430045
CAS nummer: 1569087-59-7