2-Bromo-5-iodobenzyl fluoride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 1-Bromo-2-(fluoromethyl)-4-iodobenzene
PC56850-1G PC56850-250MG
APOSPC56850-1GEA 614 EUR
APOSPC56850-1G APOSPC56850-250MG
2-Bromo-5-iodobenzyl fluoride 95%
2-Bromo-5-iodobenzyl fluoride
Formule: C₇H₅BrFI
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD31654714
CAS nummer: 2244085-57-0
UN: 3261
ADR: 8,II