2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzylamine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: [2-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]methanamine
PC56851-1G PC56851-250MG
APOSPC56851-1GEA 1180 EUR
APOSPC56851-1G APOSPC56851-250MG
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzylamine 95%
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzylamine
Formule: C₈H₇ClF₃N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06212820
CAS nummer: 581813-20-9
UN: 2735
ADR: 8,III