3-Bromo-2,4-difluorobenzoyl chloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC56856-1G PC56856-250MG PC56856-5G
APOSPC56856-1GEA 497 EUR
APOSPC56856-1G APOSPC56856-250MG APOSPC56856-5G
3-Bromo-2,4-difluorobenzoyl chloride 95%
3-Bromo-2,4-difluorobenzoyl chloride
Formule: C₇H₂BrClF₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28737908
CAS nummer: 1507667-28-8
UN: 3261
ADR: 8,III