8-Iodo-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,5-a]pyrimidine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC56872-1G PC56872-250MG
APOSPC56872-1GEA 658 EUR
APOSPC56872-1G APOSPC56872-250MG
8-Iodo-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,5-a]pyrimidine 95%
8-Iodo-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,5-a]pyrimidine
Formule: C₇H₃F₃IN₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD31664911
CAS nummer: 2151834-40-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III