6-Amino-2-fluoro-3-iodophenol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC56884-1G PC56884-250MG
APOSPC56884-1GEA 829 EUR
APOSPC56884-1G APOSPC56884-250MG
6-Amino-2-fluoro-3-iodophenol 95%
6-Amino-2-fluoro-3-iodophenol
Formule: C₆H₅FINO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD31664913
CAS nummer: 2090794-57-1