7-(Trifluoromethoxy)-1H-indazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
PC56889-1G
PC56889-250MG
APOSPC56889-1GEA
869
EUR
APOSPC56889-1G
APOSPC56889-250MG
7-(Trifluoromethoxy)-1H-indazole
7-(Trifluoromethoxy)-1H-indazole
Formule:
C₈H₅F₃N₂O Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD31664915 CAS nummer: 2244087-63-4 |