2-(Fluoromethyl)aniline, N-BOC protected 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC56900-1G PC56900-250MG
APOSPC56900-1GEA 570 EUR
APOSPC56900-1G APOSPC56900-250MG
2-(Fluoromethyl)aniline, N-BOC protected 95%
2-(Fluoromethyl)aniline, N-BOC protected
Formule: C₁₂H₁₆FNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD31664917
CAS nummer: 1374329-41-5
UN: 1759
ADR: 8,III