3-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC56902-1G PC56902-250MG PC56902-5G PC56902-10G
APOSPC56902-1GEA 555 EUR
APOSPC56902-1G APOSPC56902-250MG APOSPC56902-5G APOSPC56902-10G
3-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzaldehyde
3-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzaldehyde
Formule: C₇H₃BrClFO
MW: 237.454 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28733866
CAS nummer: 1806838-95-8