Ethyl 6,7-difluoro-8-methoxy-4-oxo-1H-quinoline-3-carboxylate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC56905-1G PC56905-250MG
APOSPC56905-1GEA 658 EUR
APOSPC56905-1G APOSPC56905-250MG
Ethyl 6,7-difluoro-8-methoxy-4-oxo-1H-quinoline-3-carboxylate 95%
Ethyl 6,7-difluoro-8-methoxy-4-oxo-1H-quinoline-3-carboxylate
Formule: C₁₃H₁₁F₂NO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD31742295
CAS nummer: 950726-72-4