1-Bromo-3-nitro-5-(trifluoromethoxy)benzene 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC56910-1G PC56910-250MG PC56910-5G
APOSPC56910-1GEA 563 EUR
APOSPC56910-1G APOSPC56910-250MG APOSPC56910-5G
1-Bromo-3-nitro-5-(trifluoromethoxy)benzene 95%
1-Bromo-3-nitro-5-(trifluoromethoxy)benzene
Formule: C₇H₃BrF₃NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28746505
CAS nummer: 1807151-57-0