7-(Trifluoromethyl)benzo[D]isoxazol-3-amine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC56915-1G PC56915-250MG
APOSPC56915-1GEA 308 EUR
APOSPC56915-1G APOSPC56915-250MG
7-(Trifluoromethyl)benzo[D]isoxazol-3-amine
7-(Trifluoromethyl)benzo[D]isoxazol-3-amine
Formule: C₈H₅F₃N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD19441875
CAS nummer: 229623-52-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III