Ethyl 2-(4-bromo-2-fluoro-6-formyl-phenoxy)acetate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC56918-1G PC56918-250MG
APOSPC56918-1GEA 658 EUR
APOSPC56918-1G APOSPC56918-250MG
Ethyl 2-(4-bromo-2-fluoro-6-formyl-phenoxy)acetate
Ethyl 2-(4-bromo-2-fluoro-6-formyl-phenoxy)acetate
Formule: C₁₁H₁₀BrFO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD31695769
CAS nummer: 2161554-52-3