5-Bromo-7-fluoro-2-(hydroxymethyl)benzofuran 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC56923-1G PC56923-250MG
APOSPC56923-1GEA 468 EUR
APOSPC56923-1G APOSPC56923-250MG
5-Bromo-7-fluoro-2-(hydroxymethyl)benzofuran 95%
5-Bromo-7-fluoro-2-(hydroxymethyl)benzofuran
Formule: C₉H₆BrFO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD21233791
CAS nummer: 1498609-31-6