6’-Bromo-2,2,2,2’,3’-pentafluoroacetophenone 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC56925-1G PC56925-250MG PC56925-5G
APOSPC56925-1GEA 534 EUR
APOSPC56925-1G APOSPC56925-250MG APOSPC56925-5G
6’-Bromo-2,2,2,2’,3’-pentafluoroacetophenone 97%
6’-Bromo-2,2,2,2’,3’-pentafluoroacetophenone
Formule: C₈H₂BrF₅O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12922590
CAS nummer: 1208076-48-5