tert-Butyl 3,3-difluoro-4-oxopiperidine-1-carboxylate hydrate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC56947-1G PC56947-25G PC56947-5G
APOSPC56947-1GEA 32.2 EUR
APOSPC56947-1G APOSPC56947-25G APOSPC56947-5G
tert-Butyl 3,3-difluoro-4-oxopiperidine-1-carboxylate hydrate
tert-Butyl 3,3-difluoro-4-oxopiperidine-1-carboxylate hydrate
Formule: C₁₀H₁₅F₂NO₃·H₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD19443979
CAS nummer: 1400264-85-8