2-Chloro-3,5-difluorobenzaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC56948-1G PC56948-250MG
APOSPC56948-1GEA 553 EUR
APOSPC56948-1G APOSPC56948-250MG
2-Chloro-3,5-difluorobenzaldehyde 95%
2-Chloro-3,5-difluorobenzaldehyde
Formule: C₇H₃ClF₂O
Smeltpunt: 59…60 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18415552
CAS nummer: 1261561-82-3