2-Amino-6-(difluoromethyl)pyridine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC56952-100MG PC56952-1G PC56952-250MG
APOSPC56952-100MGEA 43.8 EUR
APOSPC56952-100MG APOSPC56952-1G APOSPC56952-250MG
2-Amino-6-(difluoromethyl)pyridine 98%
2-Amino-6-(difluoromethyl)pyridine
Formule: C₆H₆F₂N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD25476529
CAS nummer: 1315611-68-7