4-Bromo-2,6-difluorobenzenesulphonamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC56953-1G PC56953-250MG PC56953-5G
APOSPC56953-1GEA 292 EUR
APOSPC56953-1G APOSPC56953-250MG APOSPC56953-5G
4-Bromo-2,6-difluorobenzenesulphonamide
4-Bromo-2,6-difluorobenzenesulphonamide
Formule: C₆H₄BrF₂NO₂S
MW: 272.067 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06409103
CAS nummer: 263349-74-2