4-Bromo-2,6-difluoro-N-methylbenzenesulphonamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC56954-1G PC56954-250MG PC56954-5G
APOSPC56954-1GEA 315 EUR
APOSPC56954-1G APOSPC56954-250MG APOSPC56954-5G
4-Bromo-2,6-difluoro-N-methylbenzenesulphonamide
4-Bromo-2,6-difluoro-N-methylbenzenesulphonamide
Formule: C₇H₆BrF₂NO₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18426223
CAS nummer: 1263274-99-2