2-Fluoro-4-chlorophenacyl bromide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC56955-1G PC56955-250MG PC56955-5G
APOSPC56955-1GEA 32.2 EUR
APOSPC56955-1G APOSPC56955-250MG APOSPC56955-5G
2-Fluoro-4-chlorophenacyl bromide 97%
2-Fluoro-4-chlorophenacyl bromide
Formule: C₈H₅BrClFO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13194236
CAS nummer: 725743-41-9
UN: 3261
ADR: 8,III