5-Fluoro-2-nitro-4-(trifluoromethoxy)aniline 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC56956-1G PC56956-250MG
APOSPC56956-1GEA 570 EUR
APOSPC56956-1G APOSPC56956-250MG
5-Fluoro-2-nitro-4-(trifluoromethoxy)aniline 95%
5-Fluoro-2-nitro-4-(trifluoromethoxy)aniline
Formule: C₇H₄F₄N₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD31710614
CAS nummer: 2366994-50-3