1-Bromo-3-(difluoromethyl)-5-fluorobenzene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC56966-1G PC56966-250MG PC56966-5G
APOSPC56966-1GEA 61.4 EUR
APOSPC56966-1G APOSPC56966-250MG APOSPC56966-5G
1-Bromo-3-(difluoromethyl)-5-fluorobenzene
1-Bromo-3-(difluoromethyl)-5-fluorobenzene
Formule: C₇H₄BrF₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09261145
CAS nummer: 627526-90-3