2-Bromo-6-chloro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC56967-1G PC56967-250MG PC56967-5G
APOSPC56967-1GEA 33.7 EUR
APOSPC56967-1G APOSPC56967-250MG APOSPC56967-5G
2-Bromo-6-chloro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
2-Bromo-6-chloro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formule: C₈H₃BrClF₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28991853
CAS nummer: 1956322-96-5