2-Bromo-6-chloro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC56968-1G PC56968-250MG PC56968-5G
APOSPC56968-1GEA 670 EUR
APOSPC56968-1G APOSPC56968-250MG APOSPC56968-5G
2-Bromo-6-chloro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
2-Bromo-6-chloro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formule: C₈H₃BrClF₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD31812115
CAS nummer: 1415130-43-6