2-Bromo-6-chloro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC56969-1G PC56969-250MG
APOSPC56969-1GEA 723 EUR
APOSPC56969-1G APOSPC56969-250MG
2-Bromo-6-chloro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 95%
2-Bromo-6-chloro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formule: C₈H₂BrClF₃N
MW: 284.46 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD27959253
CAS nummer: 1415130-42-5