3-Fluoro-4-chlorophenacyl bromide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC56972-1G PC56972-5G PC56972-25G
APOSPC56972-1GEA 161 EUR
APOSPC56972-1G APOSPC56972-5G APOSPC56972-25G
3-Fluoro-4-chlorophenacyl bromide 98%
3-Fluoro-4-chlorophenacyl bromide
Formule: C₈H₅BrClFO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13194237
CAS nummer: 231297-62-4
UN: 3261
ADR: 8,III