[7-(Trifluoromethyl)-1-benzothiophen-2-yl]methanol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC56973-1G PC56973-250MG
APOSPC56973-1GEA 127 EUR
APOSPC56973-1G APOSPC56973-250MG
[7-(Trifluoromethyl)-1-benzothiophen-2-yl]methanol
[7-(Trifluoromethyl)-1-benzothiophen-2-yl]methanol
Formule: C₁₀H₇F₃OS
Smeltpunt: 71…73 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12032283
CAS nummer: 1171926-67-2